MAB16985F
Anti-MCAM Antibody, clone P1H12, FITC conjugated
clone P1H12, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MUC18, CD146
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P1H12, monoclonal
faj reaktivitás
canine, mouse, human
nem léphet reakcióba
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MCAM(4162)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1-10 μg/mL. 4% PFA for 30min RT or <2hrs @4°C. Block w/ 1%BSA/0.2%tween20/PBC for 30min. Works well in frozen tissue; fixed or unfixed.
Facs Analysis: 1-10 μg/mL
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HUVEC cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2