MABN2635
Anti-Mitochondrial ferritin/FTMT Antibody, clone C65-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies, primary antibodies
klón
C65-2, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 27.54 kDa
observed mol wt ~29 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human, monkey
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FTMT(94033)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293 cells overexpressing Ferritin mitochondrial (FTMT).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected Ferritin, mitochondrial (FTMT) in lysate from HEK293 cells overexpressing FTMT.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Immunohistochemistry applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Western Blotting applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Immunofluorescence applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1