MAB4100
Anti-MRP1 Antibody, clone QCRL-1
clone QCRL-1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Multidrug Resistance Protein-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
QCRL-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... ABCC1(4363)
Related Categories
Egyediség
phosphoglycoprotein overexpressed in various human multidrug resistant tumor cell lines
and tumors (Cole et al., 1992; Hipfner et al., 1994, 1996, 1999; Wright et al, 1998). Does not cross react with the mouse mrp1, or human MDR1, MDR3,
MRP2, MRP3, MRP4, MRP5 or MRP6 gene products.
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:20 - 1:50 on paraformaldehyde-fixed (0.5% in PBS) or 70% methanol-fixed cytospin preparations (Hipfner et al., 1999).
Immunohistochemistry on formalin-fixed paraffini-embedded sections following antigen retrieval by microwave heating in citrate (Wright, et al., 1998).
Flow cytometry: 1:20 dilution on cells fixed in 0.5% paraformaldehyde in PBS for 30 minutes, followed by anti-mouse FITC (block and wash with solution containing 0.1% Tween) (Hipfner, et al., 1994).
Immunoprecipitation (Hipfner, et al., 1994; 1996).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2