MAB8566
Anti-Poliovirus Blend Antibody, clones 583-G8-G2-A4, 591-B1-H7-D1, and 613-F1-B5-E5
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
583-G8-G2-A4, monoclonal
591-B1-H7-D1, monoclonal
613-F1-B5-E5, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
dry ice
Egyediség
Alkalmazás
Dilute with buffer pH 7.5-8.0 to desired working volume.
Final working dilutions must be determined by end user.
SUGGESTED IFA PROTOCOL:
Substrate slides:
1. Scrape and spot cells onto microscope slide wells.
2. Air dry.
3. Fix in cold acetone for 10 minutes at +4°C.
Stain:
1. Add 15 μl diluted polio antibody.
2. Incubate at +37°C for 30 minutes in a humid chamber.
3. Rinse in PBS for 5 minutes; repeat with fresh PBS.
4. Add 15 μl diluted labeled antibody.
5. Repeat steps 2 and 3.
6. Mount with buffered glycerol.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1