MAB1585
Anti-Brn-3a Antibody, POU-domain protein, clone 5A3.2
culture supernatant, clone 5A3.2, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-ATITHS, Anti-BRN3A, Anti-Oct-T1, Anti-RDC-1, Anti-brn-3A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5A3.2, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, monkey, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... POU4F1(5457)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western blot: 1:50-1:100
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3