MABN1618
Anti-Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 Antibody, clone 7C8.2
clone 7C8.2, from mouse
Szinonimák:
Acetylcholine receptor subunit alpha, AChR nicotinic alpha 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7C8.2, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHRNA1(1134)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in human colon cancer tissue sections.
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in 10 µg of L6 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1