CC12
Anti-Cyclin D1 (Ab-3) Mouse mAb (DCS-6)
liquid, clone DCS-6, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Bcl-1, Anti-PRAD-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DCS-6, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCND1(595)
mouse ... Ccnd1(12443)
rat ... Ccnd1(58919)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunofluorescence (5 µg/ml; Cat. No. CC12, CC12F)
Immunoprecipitation (see application references)
Neutralization Studies (see application references)
Paraffin Sections (5 µg/ml, heat pre-treatment required)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
trp E (Ab-1)
MCF7, or A431 cells or breast carcinoma tissue
Egyéb megjegyzések
Jiang, W., et al. 1992. Cancer Res.2, 2980.
Pines, J. 1992. Cell Growth Differ.2, 305.
Xiong, Y., et al. 1992. Genomics13, 575.
Xiong, Y., et al. 1992. Cell71, 504.
Motokura, T., et al. 1991. Nature350, 512.
Solomon, M.J., et al. 1990. Cell63, 1013.
Draetta, G., and Beach, D. 1988. Cell54, 17.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg