MABF94
Anti-BDCA-2 Antibody, clone 10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
Szinonimák:
C-type lectin domain family 4 member C, Blood dendritic cell antigen 2, BDCA-2, C-type lectin superfamily member 7, Dendritic lectin, CD303
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10E6.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLEC4C(170482)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BDCA-2 on 10 µg of recombinant BDCA-2 protein.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Recombinant BDCA-2 protein
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1