MABF588
Anti-CD45.1 Antibody (mouse), PE, clone A20
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
Szinonimák:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A20, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
koncentráció
0.2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2aκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ptprc(19264)
Related Categories
Általános leírás
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg