CBL1360
Anti-CD117 Antibody, clone ACK2
clone ACK2, Chemicon®, from rat
Szinonimák:
c-kit, SCF Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ACK2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
bemenet
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KIT(3815)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry (Frozen)
Western blot
Blocking Ligand Binding
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Mesenchymal Stem Cells
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Skin tissue, normal breast epithelium, melanocytes, mast cells and glial cells