MAB4163
Anti-MDR1 Antibody, extracellular human specific Pgp, clone MC57
clone MC57, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MC57, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... ABCB1(5243)
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry
Immunohistochemistry on paraffin sections
Functional Experiments
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2