MABF3141
Anti-ANTXR2/CMG-2 Antibody, clone 1H8
Szinonimák:
Anthrax toxin receptor 2, CMG-2, Capillary morphogenesis gene 2vprotein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H8, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2cκ
epitóp szekvencia
N-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... ANTXR2(118429)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Mouse lung tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ANTXR2/CMG-2 in Mouse lung tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANTXR2/CMG-2 in Western Blotting applications (Chaudhary, A., et al. (2012). Cancer Cell. 21(2):212-26; Szot, C., et al. (2018). J Clin Invest. 128(7):2927-2943).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1