MABF2079M
Anti-CD8 alpha Antibody, clone 53-6.72
clone 53-6.72, from rat
Szinonimák:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
53-6.72, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd8A(12525)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Functional Analysis: A representative lot detected CD8 alpha in Functional analysis applications (Daley, D., et. al. (2016). Cell. 166(6):1485-1499; Hannani, D., et. al. (2014). Cell Death Differ. 21(1):50-8).
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8 alpha in one million mouse thymocytes.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2