MABF153D
Anti-CD8a (Mouse), APC-Cy7, clone 53-6.7 Antibody
clone 53-6.7, from rat, APC-Cy7
Szinonimák:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
APC-Cy7
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
53-6.7, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2aκ
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd8A(12525)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg