MABF2053
Anti-CD117 (c-Kit) Antibody, clone 2C11
clone 2C11, from mouse
Szinonimák:
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, EC: 2.7.10.1, SCFR, Piebald trait protein, PBT, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, p145 c-kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C11, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KIT(3815)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate (Courtesy of the Monoclonal Antibody Unit at the Institute of Molecular and Cell Biology, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1