SAB4700750
Monoclonal Anti-CD117 antibody produced in mouse
clone 104D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-c-Kit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
104D2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
bovine, nonhuman primates, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KIT(3815)
Általános leírás
HLDA VI; WS Code C-30.
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök