MABF216
Anti-Microsialin/CD68 Antibody, clone 9
clone 9, 1 mg/mL, from rat
Szinonimák:
Macrosialin, CD68
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd68(12514)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1