MABE446
Anti-Histone H1° Antibody, clone 34
clone 34, from mouse
Szinonimák:
Histone H1.0, Histone H1(0), Histone H1°
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
34, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, bovine, Xenopus, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
ox (immunogen homology)
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H1F0(3005)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Immunocytochemistry Analyis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H1° in Xenopus unfertilized eggs and early embryos (Fu, G., et al. (2003). Biol Reprod. 68(5):1569-1576.; Adenot, P. G., et al. (2000). J Cell Sci. 113(Pt 16):2897-2907.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H1° in Xenopus embryo tissues (Grunwald, D., et al. (1995). Exp Cell Res. 218(2):586-595.).
Flow Cytometry Analyisis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H1° in FC (Grunwald, D., et al. (1999). Methods Mol Biol. 119:443-454.).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H1° in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jurkat cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1