04-290
Anti-EGFR (CT) Antibody, clone 13G8
clone 13G8, from mouse
Szinonimák:
ERBB, mENA, ERBB1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
13G8, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Includes EGF treated Hep2G lysate as a positive control