MABN491
Anti-Brevican Antibody, clone N294A/6
clone N294A/6, from mouse
Szinonimák:
Brevican core protein, Brain-enriched hyaluronan-binding protein, BEHAB, Brevican
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N294A/6, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCAN(63827)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Brevican in rat midbrain, rat thalamus, and rat cerebellum tissues.
Western Blot Analysis: A representative lot detected Brevican in rat brain tissue lysate and in WT, but not in Brevican knockout mouse brain tissue lysate.
Minőség
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Brevican in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1