MABE132
Anti-MyoD Antibody, clone 5F11
clone 5F11, from rat
Szinonimák:
Myoblast determination protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5F11, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Myod1(17927)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A representative lot detected MyoD in C2C12 cells.
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MyoD in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
C2C12 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1