Fontos dokumentumok
SAB5700646
Sigma-Aldrich
Anti-MYOD1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
MYF3, MYOD, MYOD1, PUM, bHLHc1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
WB
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:1000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
34
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
2.75mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYOD1(4654)
Általános leírás
This gene encodes a nuclear protein that belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors and the myogenic factors subfamily. It regulates muscle cell differentiation by inducing cell cycle arrest, a prerequisite for myogenic initiation. The protein is also involved in muscle regeneration. It activates its own transcription which may stabilize commitment to myogenesis.
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human MYOD1 (NP_002469.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)