Fontos dokumentumok
M6190
Monoclonal Anti-MYOD1 antibody produced in mouse
clone 5.2F, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Myogenic Differentiation Antigen 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5.2F, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 34 kDa
faj reaktivitás
human, rat, chicken, mouse
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL
immunohistochemistry (frozen sections): 2-4 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
western blot: 1 μg/mL (reacts with the ~45 kDa protein)
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MYOD1(4654)
mouse ... Myod1(17927)
rat ... Myod1(337868)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence staining at a 1:50 dilution
- western blotting
- immunostaining at a 1:300 dilution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?