MABD79
Anti-FOXG1 Antibody, clone 3G11.2
clone 3G11.2, from mouse
Szinonimák:
Forkhead box protein G1, Brain factor 1, BF-1, BF1, Brain factor 2, BF-2, BF2, hBF-2, Forkhead box protein G1A, Forkhead box protein G1B, Forkhead box protein G1C, Forkhead-related protein FKHL1, HFK1, Forkhead-related protein FKHL2, HFK2, Forkhead-relat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G11.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOXG1(2290)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FOXG1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1