MABC519
Anti-Trop2, clone 2G10, Azide Free Antibody
clone 2G10, from mouse
Szinonimák:
Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2G10, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TACSTD2(4070)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Trop2 in transfected cells, Skov-3 cancer cells, and HT29 cancer cells (Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec.).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited tumor growth in DU145 prostate cancer cells, and in HT-29, HCT116 and Colo205 cells. (Note: When used together, Cat. No. MABC519, Anti-Trop2, clone 2G10, Azide Free and Cat. No. MABC518, Anti-Trop2, clone 2EF, Azide Free maximizes inhibition of tumor growth in vivo.) (Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Trop 2 in MET cells transfected with a vector expressing Trop2 and not in MET cells transfected with an empty vector.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2