MABC32
Anti-p62 (Sequestosome-1) Antibody, clone 11C9.2
clone 11C9.2, from mouse
Szinonimák:
sequestosome 1, EBI3-associated protein of 60 kDa, Paget disease of bone 3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, oxidative stress induced like, EBI3-associated protein p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 doma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11C9.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SQSTM1(8878)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg from a previous lot detected p62 (Sequestosome-1) in the staining of fixed and permeabilized HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected p62 (Sequestosome-1) in NIH/3T3, A431, and HeLa cells.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.001 µg/mL of this antibody detected p62 (Sequestosome-1) in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
The calculated molecular weight of this protein is 47 kDa and also has an isoform at 38 kDa Due to modifications, this protein may be observed up to ~60 kDa in some lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.