AB6000
Anti-TIMP-3 Antibody, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
MIG-5, TIMP metallopeptidase inhibitor 3, Tissue inhibitor of metalloproteinases 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
horse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
pig (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), mouse (95% homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TIMP3(7078)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected TIMP-3 on 10 µg of HL-60 in PMA-conditioned media.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HL-60 cell lysate in PMA-conditioned media.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1