MABC1634
Anti-MLKL Antibody, clone 5A6
Szinonimák:
Mixed lineage kinase domain-like protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5A6, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 54.32 kDa
observed mol wt ~54 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aλ
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Mlkl(74568)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysates from Mouse dermal fibroblasts.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in lysates from wild-type Mouse dermal fibroblasts, but not in lysates from fibroblasts with Mlkl knockout.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et al. (2021). Cell Death Differ. 28(7):2126-2144).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLKL in Western Blotting applications (Samson, A.L., et al. (2021). Cell Death Differ. 28(7):2126-2144).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1