MABC1636
Anti-MLKL Antibody, clone 7G2
Szinonimák:
Mixed lineage kinase domain-like protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7G2, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 54.58 kDa
observed mol wt ~50 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MLKL(197259)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysates from HT-29 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in lysates from wild-type HT-29 cells, but not in MLKL knockout cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLKL in Western Blotting applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1