BR26350
BRAND®, accu-jet® S pipette controller
anthracite, AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set
Szinonimák:
Pipette Pump, Precision Pipette, accu-jet s, aspirator, dispenser, pipette, pipette controller, pipettor
About This Item
Javasolt termékek
material
PBT
PC
használat
0.1 - 200 mL pipette
Jellemzők
CE compliant
CSA approved: no
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BrandTech 26350
akkumulátor töltöttsége
2 AAA (NiMH)
szín
anthracite
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Simple: Precise control for accurate volume setting and delicate cell culture work
- Easy: Integrated rest position
- Efficient: Service-friendly and sustainable
- For glass and plastic pipettes from 0.1 to 200 ml
- Ergonomic handgrip and perfectly balanced design
- Fills a 25 ml pipette at maximum motor speed in only 3 seconds
- Battery with intelligent charging technology and two color charge indicator
- Four attractive colors