MABC1608
Anti-Mucin-16 (CA-125) Antibody, clone 5E11
clone 5E11, from mouse
Szinonimák:
MUC-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, CA-125, Ovarian carcinoma antigen CA125
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5E11, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MUC16(94025)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Proximity Ligation Assay Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Proximity Ligation Assay applications (Ricardo, S., et. al. (2016). Virchows Arch. 468(6):715-22; Ricardo, S., et. al. (2015). Mol Oncol. 9(2):503-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Immunohistochemistry applications (Marcos-Silva, L., et. al. (2015). Glycobiology. 25(11):1172-82; Ricardo, S., et. al. (2015). Mol Oncol. 9(2):503-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in ovarian serous cystadenocarcinoma tissue (Courtesy of Dr. Leonor David, M.D., Ph.D., IPATIMUP and Medical Faculty of the University of Porto, Portugal).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Western Blotting applications (Marcos-Silva, L., et. al. (2015). Glycobiology. 25(11):1172-82).
Apoptosis & Cancer
Minőség
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Mucin-16 in human ovarian cancer and human uterine tissues.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1