MAB925
Anti-Rubella Antibody, E1, clone EI-20
clone EI-20, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
German Measles
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EI-20, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western blot
Neutralizes infectivity.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2