MAB8920
Anti-Measles Blend Antibody, hemagglutinin & matrix protein, clones CV1, CV4, CV8, CV9
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Rubeola
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CV1, monoclonal
CV4, monoclonal
CV8, monoclonal
CV9, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Indirect Immunofluorescence at 1:100-1000.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1