ZRB1201
Anti-Collagen Type II Antibody, clone 1K11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Collagen alpha-1(II) chain;Alpha-1 type II collagen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1K11, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 141.79 kDa
observed mol wt ~140 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, chicken
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
equine, porcine, monkey, bovine, feline, canine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL2A1(1280)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting on Pepsin digest of Chicken sternal collagen Type II.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Pepsin digest of Chicken sternal collagen Type II.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen Type II in Human chondrocytes.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen Type II in Human cartilage tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected Collagen Type II in one million Human chondrocytes.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial dilutions from a representative lot detected purified Human Collagen Type II.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting on Pepsin digest of Chicken sternal collagen Type II.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Pepsin digest of Chicken sternal collagen Type II.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)