MAB8879
Anti-Cdk4 Antibody, clone DCS-35
clone DCS-35, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DCS-35, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, pig, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
activity assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDK4(1019)
rat ... Cdk4(94201)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation: excellent for coprecipitation of D-type cyclins bound to cdk4.
Western Blotting: 2-4 ug/mL
Kinase Assay
The prototype of the cdk family, p34cdc2, and a related protein cdk2, function late in the cycle while cdk4 and cdk6 are critically involved in G1 to S progression.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair