ABN457
Anti-Peptide YY Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Peptide YY1, PYYPYY-I, Peptide tyrosine tyrosine, Peptide YY(3-36), PYY-II, Peptide YY
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgY
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Pyy(217212)
rat ... Pyy(287730)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Peptide YY in 10 µg of rat small intestine tissue lysate.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1