Fontos dokumentumok
C8218
Monoclonal Anti-Cdk4 antibody produced in mouse
clone DCS-31, ascites fluid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DCS-31, monoclonal
molekulatömeg
antigen 33 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a cultured human tumor cell line extract
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDK4(1019)
mouse ... Cdk4(12567)
rat ... Cdk4(94201)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoprecipitation of human melanoma cell line.
- immunofluorescence of fibrosarcoma cells.
- western blot analysis
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.