MAB8537
Anti-Herpes Virus 6 Antibody, A & B, gp 60/110
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
HHV6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
Egyediség
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic and membrane
STRAIN RECOGNITION:
Types A & B
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence 1:10-1:50
Immunoprecipitation 1:10-1:50
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2