MAB8188
Anti-EBV EA-R-p17 Antibody, clone 5B11
clone 5B11, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Early Antigen Protein R, Nuclear Antigen, BHRF1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5B11, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2