MAB8184
Anti-EBV VCA gp125 Antibody, clone L2
clone L2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
VCA-gp125
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
L2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
Egyediség
Alkalmazás
ELISA
Immunoblotting (weak)
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2