MAB80123
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 118
clone 118, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
hMPV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
118, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2