MAB80124
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 132
clone 132, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
hMPV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
132, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2