MAB5204
Anti-Agrin Antibody
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-AGRIN, Anti-CMSPPD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGRN(375790)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Synapse & Synaptic Biology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2