Fontos dokumentumok
H1650
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
W6/32, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
monkey, human
technika/technikák
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections.
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Általános leírás
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Egyediség
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1