Fontos dokumentumok
SAB4300725
Sigma-Aldrich
Anti-GPX4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPx, snGPx
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
human, mouse, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
citations:
2
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
22 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_001034936.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GPX4(2879)
Egyediség
The antibody detects endogenous level of total GPX4 protein.
Immunogén
Recombinant protein of human GPX4.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yang Luo et al.
Redox biology, 68, 102965-102965 (2023-11-25)
Thiosulfate sulfurtransferase (TST, EC 2.8.1.1) was discovered as an enzyme that detoxifies cyanide by conversion to thiocyanate (rhodanide) using thiosulfate as substrate; this rhodanese activity was subsequently identified to be almost exclusively located in mitochondria. More recently, the emphasis regarding
Luca Sanguigno et al.
International journal of biological sciences, 19(9), 2695-2710 (2023-06-16)
Background: The inhibition of histone deacetylase 9 (HDAC9) represents a promising druggable target for stroke intervention. Indeed, HDAC9 is overexpressed in neurons after brain ischemia where exerts a neurodetrimental role. However, mechanisms of HDAC9-dependent neuronal cell death are not yet