MAB416
Anti-Interferon-β Antibody, clone A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgGκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IFNB1(3456)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA
Neutralization of IFN-beta bioactivity; 90% reduction of bioactivity at 1.4 μg/mL for recombinant IFN-beta and 2.7 μg/mL for natural IFN-beta. Assay method used is provided in Grossberg, S.E. et al, Manual of Clinical Immunology.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1