Fontos dokumentumok
SAB1306713
Sigma-Aldrich
ANTI-P53 (S315) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
43653 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide