SRP6464
ApoJ/Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
AAG4, Apolipoprotein J, CLI, CLU, KUB1, MGC24903, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
Teszt
≥92% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 50.9 kDa
observed mol wt 34-37 kDa by SDS-PAGE
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CLU(1191)
Általános leírás
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)