MAB4155
Anti-BCRP1 Antibody, clone 5D3
clone 5D3, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
ABC transporter, ATP-binding cassette transporter G2, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2, ATP-binding cassette, sub-family G, member 2, Breast cancer resistance protein, CD338 antigen, Mitoxantrone resistance-associated protein, Placent
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5D3, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
bemenet
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCRP1(644079)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell cultures fixed with 4% PFA 5-15 minutes at room temperature. Blocking with 10% NGS, 0.1% BSA in PBS with 0.3% Triton X-100 (Ginis et al., 2004).
Flow Cytometry:
1:100-1:1000 dilution from a previous lot was used.
Inhibition Assay:
A previous lot was used to inhibit ABCG2 (Watanabe, K. et al., (2004. FEBS Letters 565:6-10). See also Sarkadi, B., et al., 2004 FEBS 567:116-120,. Sarkadi reports that the detection and inhibition by 5D3 strongly depends on the actual conformation of ABCG2.
Blocking with 10% NGS, 0.1% BSA in PBS with 0.3% triton X-100 (Ginis, 2004).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Hematopoietic Stem Cells
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected BCRP1 on 10 μg of L6 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
MCF-7 cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2