MAB4145
Anti-BCRP Antibody, clone BXP-34
culture supernatant, clone BXP-34, Chemicon®
Szinonimák:
Breast Cancer Resistance Protein, Placenta-specific ATP Binding Cassette Transporter, ATP-binding Cassette, Sub Family G, member 2 (ABCG2)
Méret kiválasztása
145 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. április 04.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
145 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. április 04.részletek
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BXP-34, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
bemenet
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ABCG2(9429)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone fixed frozen tissue sections
Not suitable for paraffin-embedded tissues or for Western blotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
MCF-7 cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1